Learn More
Aliquat∣r 336 TG, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Aliquat 336 is widely utilized as a phase transfer catalyst for the catalytic oxidation of cyclohexene to 1,6-hexanedioic acid. It is involved in the total synthesis of Manzamine A. It serves as an anti-static agent for textile fabrics and carpeting. It finds application in waste water treatment to control foaming. It has a major application as a metal extraction reagent for cadmium, zinc, iron and rare earth metals. It is used as an effective catalyst for the preparation of methylphenyl ether from sodium phenolate with for methyl bromide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aliquat 336 is widely utilized as a phase transfer catalyst for the catalytic oxidation of cyclohexene to 1,6-hexanedioic acid. It is involved in the total synthesis of Manzamine A. It serves as an anti-static agent for textile fabrics and carpeting. It finds application in waste water treatment to control foaming. It has a major application as a metal extraction reagent for cadmium, zinc, iron and rare earth metals. It is used as an effective catalyst for the preparation of methylphenyl ether from sodium phenolate with for methyl bromide.
Solubility
Miscible with benzene and chloroform.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents, acids and bases.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Aliquat 336 |
Densità | 0.88 |
Punti di ebollizione | >240°C |
Punto d'infiammabilità | 132°C (269°F) |
Indice di rifrazione | 1.4465 |
Quantità | 100 mL |
Numero UN | UN2810 |
Sensibilità | Hygroscopic |
Informazioni di solubilità | Miscible with benzene and chloroform. |
SMILES | CCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCC)CCCCCCCC.[Cl-] |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
10251343 | Certificato di analisi | 30/08/2024 | A17247.AP,A17247.AE,A17247.0F |
10249886 | Certificato di analisi | 05/03/2024 | A17247.AP,A17247.AE,A17247.0F |
10240503 | Certificato di analisi | 20/02/2024 | A17247.AP,A17247.AE,A17247.0F |
10241893 | Certificato di analisi | 14/07/2022 | A17247.AP,A17247.AE,A17247.0F |
10187009 | Certificato di analisi | 23/11/2021 | A17247.AP,A17247.AE,A17247.0F |
Sicurezza e movimentazione
- Aliquat 336 TG
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- H301-Tossico se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contiene: Quaternary ammoniumcompounds, tri-C8- 10-alkylmethyl, chlorides, 1-Octanol, 1-Decanol, Amines, tri-