Learn More
Bel-Art™ Guanti per autoclave interamente in cotone/spugna
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
330 mm
Colore:
Arancione
Stile polso guanto:
Guanto con manichetta
Temperature (Metric) Max:
232 °C
Descrizione
For handling hot objects out of the autoclave or oven, or for other heat protection. Bel Art™ All Cotton\Terry Autoclave gloves are soft and pliant yet durable.
- Resistenti al calore fino a 232°C (450°F); sostituiscono i pericolosi guanti di amianto
- I guanti in due lunghezze assicurano protezione al polso e all'avambraccio
- Il colore arancione brillante offre un'elevata visibilità
- Lavare in lavatrice, asciugare all'aria o utilizzare il porta-guanti Lab-AireTM II (Bel ArtTM F18931-0000) per asciugare con qualsiasi asciugatore Lab-AireTM
- Marcatura CE
- NON impermeabili
- NON usare con ghiaccio secco
Specifica
Specifica
Colore | Arancione |
Laboratory/Cleanroom Use | Sì |
Latex Free | Sì |
Materiale | Interamente in cotone, spugna, Terrycloth |
Powdered | Powder Free |
Product Type | Guanti |
Temperature (Metric) Max | 232 °C |
Stile polso guanto | Guanto con manichetta |
Quantità | 1 ciascuno |
Resistente a | Calore |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Bel-Art™ Guanti per autoclave interamente in cotone/spugna >