Learn More
Brady™ Etichette in vinile ognitempo
Con questa etichetta in vinile a basso ritiro (B-595) è possibile realizzare etichette che resistono fino a 10 anni all’esterno. Stampa praticamente ovunque con una robusta stampante per etichette palmare Brady.
Marca: Brady™ 170843
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10800kg
Descrizione
- Versatili: ideali per l'etichettatura di tubazioni, attrezzature, scaffalature e altre superfici industriali
- Robuste: realizzate per resistere all'esposizione prolungata a raggi UV, prodotti chimici, grassi e oli, nebbia salina, detergenti e sporco
- Adesive: realizzate con un adesivo acrilico permanente ad alta tenuta per l'uso su superfici ruvide, altamente strutturate, sporche e lisce, soprattutto a basse temperature
- Durevoli: etichette resistenti alle intemperie, pensate per durare fino a 10 anni in esterni
- Certificazioni: RoHS Compliant 2011/65/UE (Pass 2015/863)
- Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
Not Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
Black on White | |
Continuous | |
Top | |
Labels | |
Component and Equipment Labeling, Electrical Labeling, Facility Identification, Floor Marking, Laboratory Labeling, Lean and 5S Labeling, Pipe and Valve Marking, Warehouse Marking | |
1 Tape/Cartridge | |
0.004 in. | |
25 ft. | |
0.95 cm |
RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863) | |
None | |
Gloss | |
Vinyl | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
BMP41, BMP51, M511 | |
-40°F to +180°F | |
25 ft. x 0.375 in. | |
0.375 in. | |
0.5 in. |