Learn More
Brady™ Etichette in vinile ognitempo
Con questa etichetta in vinile a basso ritiro (B-595) è possibile realizzare etichette che resistono fino a 10 anni all’esterno. Stampa praticamente ovunque con una robusta stampante per etichette palmare Brady.
24.10€ - 64.18€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Certificazione/Conformità | RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863) |
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Rivestimento | None |
Finitura | Gloss |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensions (LxW) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensions (LxW) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17881809
|
Brady™
170949 |
Black on White | 25 ft. x 0.25 in. | BMP41, BMP51, M511 |
24.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17851819
|
Brady™
170950 |
Black on Yellow | 25 ft. x 0.25 in. | BMP41, BMP51, M511 |
24.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17941940
|
Brady™
170845 |
White on Red | 25 ft. x 0.375 in. | BMP41, BMP51, M511 |
32.13€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17910770
|
Brady™
170843 |
Black on White | 25 ft. x 0.375 in. | BMP41, BMP51, M511 |
32.13€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17940710
|
Brady™
170844 |
Black on Yellow | 25 ft. x 0.375 in. | BMP41, BMP51, M511 |
32.13€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17961960
|
Brady™
170821 |
White on Black | 25 ft. x 0.5 in. | BMP41, BMP51, M511 |
42.81€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17910700
|
Brady™
170813 |
White on Blue | 25 ft. x 0.5 in. | BMP41, BMP51, M511 |
42.81€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17900700
|
Brady™
170814 |
Black, Clear | 20 ft. x 0.5 in. | BMP41, BMP51, M511 |
34.81€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17970700
|
Brady™
170822 |
White, Clear | 20 ft. x 0.5 in. | BMP41, BMP51, M511 |
34.81€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17920670
|
Brady™
170815 |
White on Green | 25 ft. x 0.5 in. | BMP41, BMP51, M511 |
42.81€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17970760
|
Brady™
170816 |
Black on Orange | 25 ft. x 0.5 in. | BMP41, BMP51, M511 |
42.81€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17930700
|
Brady™
170817 |
White on Red | 25 ft. x 0.5 in. | BMP41, BMP51, M511 |
42.81€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17950700
|
Brady™
170818 |
Black on White | 25 ft. x 0.5 in. | BMP41, BMP51, M511 |
42.81€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17920700
|
Brady™
170819 |
Red on White | 25 ft. x 0.5 in. | BMP41, BMP51, M511 |
42.81€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17940670
|
Brady™
170820 |
Black on Yellow | 25 ft. x 0.5 in. | BMP41, BMP51, M511 |
42.81€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17941960
|
Brady™
170823 |
White on Black | 25 ft. x 0.75 in. | BMP41, BMP51, M511 |
48.11€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17921960
|
Brady™
170824 |
White on Blue | 25 ft. x 0.75 in. | BMP41, BMP51, M511 |
48.11€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17901940
|
Brady™
170825 |
Black, Clear | 20 ft. x 0.75 in. | BMP41, BMP51, M511 |
39.13€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17971960
|
Brady™
170826 |
White, Clear | 20 ft. x 0.75 in. | BMP41, BMP51, M511 |
39.13€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17931950
|
Brady™
170827 |
White on Green | 25 ft. x 0.75 in. | BMP41, BMP51, M511 |
48.11€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17921950
|
Brady™
170828 |
Black on Orange | 25 ft. x 0.75 in. | BMP41, BMP51, M511 |
48.11€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17941950
|
Brady™
170829 |
White on Red | 25 ft. x 0.75 in. | BMP41, BMP51, M511 |
48.11€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17981950
|
Brady™
170830 |
Black on White | 25 ft. x 0.75 in. | BMP41, BMP51, M511 |
48.11€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17951950
|
Brady™
170831 |
Red on White | 25 ft. x 0.75 in. | BMP41, BMP51, M511 |
48.11€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17951960
|
Brady™
170832 |
Black on Yellow | 25 ft. x 0.75 in. | BMP41, BMP51, M511 |
48.11€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17960670
|
Brady™
170841 |
White on Black | 25 ft. x 1 in. | BMP41, BMP51, M511 |
53.48€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17930670
|
Brady™
170836 |
White on Blue | 25 ft. x 1 in. | BMP41, BMP51, M511 |
53.48€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17910690
|
Brady™
170838 |
Black, Clear | 20 ft. x 1 in. | BMP41, BMP51, M511 |
43.48€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17980700
|
Brady™
170842 |
White, Clear | 20 ft. x 1 in. | BMP41, BMP51, M511 |
43.48€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17960690
|
Brady™
170839 |
White on Green | 25 ft. x 1 in. | BMP41, BMP51, M511 |
53.48€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17960700
|
Brady™
170835 |
Black on Orange | 25 ft. x 1 in. | BMP41, BMP51, M511 |
53.48€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17930690
|
Brady™
170837 |
White on Red | 25 ft. x 1 in. | BMP41, BMP51, M511 |
53.48€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17970690
|
Brady™
170833 |
Black on White | 25 ft. x 1 in. | BMP41, BMP51, M511 |
53.48€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17950690
|
Brady™
170840 |
Red on White | 25 ft. x 1 in. | BMP41, BMP51, M511 |
53.48€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17940690
|
Brady™
170834 |
Black on Yellow | 25 ft. x 1 in. | BMP41, BMP51, M511 |
53.48€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17891809
|
Brady™
170947 |
White on Black | 25 ft. x 1.5 in. | BMP51, M511 |
64.18€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17811789
|
Brady™
170939 |
White on Blue | 25 ft. x 1.5 in. | BMP51, M511 |
64.18€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17891709
|
Brady™
170940 |
Black, Clear | 20 ft. x 1.5 in. | BMP51, M511 |
52.16€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17801819
|
Brady™
170948 |
White, Clear | 20 ft. x 1.5 in. | BMP51, M511 |
52.16€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17821769
|
Brady™
170941 |
White on Green | 25 ft. x 1.5 in. | BMP51, M511 |
64.18€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17871819
|
Brady™
170942 |
Black on Orange | 25 ft. x 1.5 in. | BMP51, M511 |
64.18€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17811769
|
Brady™
170943 |
White on Red | 25 ft. x 1.5 in. | BMP51, M511 |
64.18€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17821719
|
Brady™
170944 |
Black on White | 25 ft. x 1.5 in. | BMP51, M511 |
64.18€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17861819
|
Brady™
170945 |
Red on White | 25 ft. x 1.5 in. | BMP51, M511 |
64.18€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17861829
|
Brady™
170946 |
Black on Yellow | 25 ft. x 1.5 in. | BMP51, M511 |
64.18€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
- Versatili: ideali per l'etichettatura di tubazioni, attrezzature, scaffalature e altre superfici industriali
- Robuste: realizzate per resistere all'esposizione prolungata a raggi UV, prodotti chimici, grassi e oli, nebbia salina, detergenti e sporco
- Adesive: realizzate con un adesivo acrilico permanente ad alta tenuta per l'uso su superfici ruvide, altamente strutturate, sporche e lisce, soprattutto a basse temperature
- Durevoli: etichette resistenti alle intemperie, pensate per durare fino a 10 anni in esterni
- Certificazioni: RoHS Compliant 2011/65/UE (Pass 2015/863)
- Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
Not Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
Gloss | |
Vinyl | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
1 Tape/Cartridge | |
0.004 in. |
RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863) | |
None | |
Continuous | |
Top | |
Labels | |
Component and Equipment Labeling, Electrical Labeling, Facility Identification, Floor Marking, Laboratory Labeling, Lean and 5S Labeling, Pipe and Valve Marking, Warehouse Marking | |
-40°F to +180°F | |
0.5 in. |