Learn More
Allyl alcohol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11670212
Allyl alcohol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11670212
500 mL
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11670212
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15026.AP
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Allyl alcohol is widely used as a precursor to many specialized compounds such as allyl glycidyl ether, allyl diglycidyl carbonate, allyl methacrylate, flame-resistant materials, drying oils and plasticizers. It is used as a raw material for the synthesis of glycerol, glycidyl ethers, esters and amines. It is involved in the synthesis of a variety of polymerizable esters such as diallyl phthalate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Allyl alcohol is widely used as a precursor to many specialized compounds such as allyl glycidyl ether, allyl diglycidyl carbonate, allyl methacrylate, flame-resistant materials, drying oils and plasticizers. It is used as a raw material for the synthesis of glycerol, glycidyl ethers, esters and amines. It is involved in the synthesis of a variety of polymerizable esters such as diallyl phthalate.
Solubility
Miscible with water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents, acids, oleum and alkali metals. Polymerizes during prolonged storage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107-18-6
Formula molecolare C3H6O
Molecular Weight (g/mol) 58.08
Numero MDL MFCD00002920
InChI Key XXROGKLTLUQVRX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo allyl alcohol, 2-propen-1-ol, vinylcarbinol, 2-propenyl alcohol, 3-hydroxypropene, 2-propenol, allylic alcohol, 1-propen-3-ol, vinyl carbinol, weed drench
PubChem CID 7858
ChEBI CHEBI:16605
IUPAC Name prop-2-en-1-ol
SMILES OCC=C
Specifica
Materiale o nome chimico Allyl Alcohol
Punto di fusione −129°C
Densità 0.852
Punti di ebollizione 95°C to 97°C
Punto d'infiammabilità 22°C (71°F)
Intervallo percentuale saggio ≥98%
Formula lineare CH2=CHCH2OH
Indice di rifrazione 1.413
Quantità 500 mL
Numero UN UN1098
Beilstein 605307
Indice di Merck 14,286
Informazioni di solubilità Miscible with water.
Peso formulazione 58.08
Percent Purity ≥98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Allyl alcohol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H330-Letale se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Allyl alcohol
Titolo del prodotto
Allyl alcohol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals >