Learn More
alpha-Smooth Muscle Actin Mouse, Clone: 1A4/asm-1, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 23 publications
Marca:  Bio-Techne NBP2-33006-0.2MG
679.20 EUR valido fino al 2025-03-28
Usa il codice promo "25306" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 18084824
  • 849.00€ / 0.20mg
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
alpha-Smooth Muscle Actin Monoclonal specifically detects alpha-Smooth Muscle Actin in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine, Canine, Chicken, Feline, Guinea Pig, Goat, Baboon, Monkey, Rabbit, Sheep samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Flow (Intracellular).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Vedi altri risultati
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
alpha-Smooth Muscle Actin Mouse, Clone: 1A4/asm-1, Novus Biologicals™ > 0.2mg; Unlabeled