Learn More
Ansell AlphaTec™ 56-100 Grembiuli in PVC
Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Type: Apron
Descrizione
- Protezione affidabile: Ovunque siano presenti oli, grassi e prodotti chimici, i grembiuli Ansell aiutano i lavoratori a mantenersi puliti e protetti da contatti dannosi. I grembiuli in PVC (vinile) offrono tradizionalmente una protezione eccellente nei contesto in cui spruzzi di acidi e basi caustiche sono una preoccupazione.
- Durevole: La struttura in PVC è flessibile ma offre resistenza all’abrasione e alle perforazioni. Gli occhielli sigillati con lacci regolabili consentono la regolazione della misura senza strappi.
- Comfort e scelta: I modelli a pettorina in due misure con lacci regolabili assicurano una vestibilità ottimale per un’ampia gamma di utilizzatori.
Specifica
Specifica
Tipo | Apron |
Size | Universal |
Materiale | PVC |
Colore | Aqua Green |
Monouso | Reusable |
Tipo di chiusura | Integral Ties |
Sterilità | Non-sterile |
Struttura | Vinyl construction I Sealed grommets with adjustable 48-inch ties |
Finitura | Smooth |
Senza lattice | Yes |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Ansell AlphaTec™ 56-100 Grembiuli in PVC >