Learn More
Ansell™ AlphaTec™MICROCHEM™4000 Model 212 Apron
Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Click to view available options
Green, Universal size
Descrizione
- Tie fastening to waist
- 100cm long tie fastening
Specifica
Specifica
Tipo | Apron |
Size | Universal |
Materiale | Multi-layer Barrier Laminate Fabric |
Colore | Green |
Monouso | Single-use |
Sterilità | Non-sterile |
N. di tasche | None |
Resistenza | Abrasions, acids, anti-static, bloodborne pathogens, chemicals |
Certificazione/Conformità | EN 14605: 2005 +A1:2009, Type PB (3);EN 14605: 2005 +A1:2009, Type PB (4); EN14126: 2003, Types PB(3)-B, PB (4)-B; EN1149-1: 1995 |
Lunghezza (sistema metrico) | 100 cm |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Ansell™ AlphaTec™MICROCHEM™4000 Model 212 Apron >