Learn More
Euro Protection™ Altaite Low-Cut Safety Shoes
Euro Protection™ Altaite Low-Cut Safety Shoes are comfortable, snug, and durable, and feature a composite toe cap for protection.
Marca:  Euro Protection™ 9ALTL45
Codice prodotto. 12003686
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Padded collar and bellows tongue for snug fit.
  • Heel scuff cap
  • Shock-absorbing EVA midsole.
  • Full grain leather and bright mesh combination upper.
  • Breathable 3D mesh lining.
  • Removable, textile and foam insole.
Specifica
Specifica
Brown, Beige
Leather
Cemented, shock-absorbing EVA midsole, nitrile rubber outsole, non-metallic (composite fabric) puncture-resistant sole.
Low
603 g per shoe in size 8
Breathable, 3D Mesh
45
Nitrile, EVA, Composite Fabric
Composite
EN ISO 20345 : 2011