Learn More
Fisherbrand™ Aste in lega di alluminio
Per la realizzazione di robuste impalcature da laboratorio. Le aste da impalcatura Fisherbrand™ sono realizzate in durevole lega di alluminio.
Marca: Fisherbrand™ 2000/4
Descrizione
- Diametro approssimativo di 13 mm
- Disponibilità di numerose lunghezze diverse
- Compatibile con i connettori per scaffalature e gli adattatori per piedini Fisherbrand
Specifica
Lega di alluminio | |
900 mm | |
Asta |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Aste in lega di alluminio > Length: 900mm