Learn More
Fisherbrand™ Morsetti in lega di alluminio
In lega di alluminio. I morsetti in lega di alluminio Fisherbrand™ sono indicati per aste con un diametro massimo di 16 mm.
Marca: Fisherbrand™ 9507
Descrizione
- With offset knobs for greater strength
- Aluminum alloy with clamping screws
- For use with rods up to 16mm in diameter
- Note: these screws have a metal head
Specifica
Confezione da 5 | |
Lega di alluminio | |
Per l'uso con un'asta del diametro massimo di 16 mm |
Morsetto | |
Vite di bloccaggio con testa in metallo |