Learn More
Fisherbrand™ Morsetti in lega di alluminio
In lega di alluminio. I morsetti in lega di alluminio Fisherbrand™ sono indicati per aste con un diametro massimo di 16 mm.
7.65€ - 53.70€
Specifica
Quantità | Confezione da 5 |
---|---|
Tipo | Morsetto |
Materiale | Lega di alluminio |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per l'uso con un'asta del diametro massimo di 16 mm |
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11537722
|
Fisherbrand™
9507 |
Vite di bloccaggio con testa in metallo |
44.90€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
10758931
|
Fisherbrand™
9507 |
Vite di bloccaggio con testa in metallo | N/A | N/A | N/A | |||||
11547722
|
Fisherbrand™
9507/P |
Viti di bloccaggio con testa in plastica |
53.70€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
Descrizione
- Con ganasce offset per una maggiore forza
- Lega di alluminio con viti di bloccaggio
- Per aste con diametro massimo di 16 mm
Specifica
Confezione da 5 | |
Morsetto | |
Lega di alluminio | |
Per l'uso con un'asta del diametro massimo di 16 mm |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Morsetti in lega di alluminio