Learn More
Fisherbrand™ Morsetti in lega di alluminio
In lega di alluminio. I morsetti in lega di alluminio Fisherbrand™ sono indicati per aste con un diametro massimo di 16 mm.
Marca:  Fisherbrand™ 9507/P
Codice prodotto. 11547722
  • 53.70€ / pezzi 5
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Aluminum alloy with clamping screws
  • For use with rods up to 16mm in diameter
  • Screws have plastic heads
Specifica
Specifica
Confezione da 5
Lega di alluminio
Per l'uso con asta di diametro fino a 16 mm
Morsetto
Viti di bloccaggio con testa in plastica