Learn More
Brady™ Aluminum Alloy Labeled Safety Lockout Hasps
A combination of lockout and tagout.
Marca:  Brady™ 265392
Codice prodotto. 11771326
  • 167.00€ / 1 confezione
Spedizione stimata: 28-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Allow a single employee to lock out and service equipment without having separate hasps and tags
  • Use permanent or non-permanent markers pens to write on the labels
Specifica
Specifica
Labeled Safety Lockout Hasps
Anodized Aluminum Alloy
8 mm
For Labeled Safety Lockout Hasps
5 Pk.
Red
4.7 mm
NIET BEDIENEN
184.1 mm
76.2 mm