Learn More
Brady™ Aluminum Alloy Labeled Safety Lockout Hasps
A combination of lockout and tagout.
130.00€ - 162.00€
Specifica
Product Type | Labeled Safety Lockout Hasps |
---|---|
Colore | Red |
Materiale | Anodized Aluminum Alloy |
Profondità (sistema metrico) | 4.7 mm |
Diametro (sistema metrico) maniglione | 8 mm |
Codice del prodotto | Marca | Testo visualizzato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Testo visualizzato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15693517
|
Brady™
265390 |
Do Not Operate | |||||||
11751326
|
Brady™
265390 |
Do Not Operate |
130.00€
1 confezione |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15613527
|
Brady™
265392 |
NIET BEDIENEN | |||||||
11771326
|
Brady™
265392 |
NIET BEDIENEN |
162.00€
1 confezione |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15623527
|
Brady™
265393 |
NE PAS FAIRE FONCTIONNER | |||||||
11781326
|
Brady™
265393 |
NE PAS FAIRE FONCTIONNER |
162.00€
1 confezione |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11761326
|
Brady™
265391 |
NICHT SCHALTEN | |||||||
15603527
|
Brady™
265391 |
NICHT SCHALTEN |
162.00€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Beschreibung
- Allow a single employee to lock out and service equipment without having separate hasps and tags
- Use permanent or non-permanent markers pens to write on the labels
Spezifikation
Labeled Safety Lockout Hasps | |
Anodized Aluminum Alloy | |
8 mm | |
184.1 mm | |
76.2 mm |
Red | |
4.7 mm | |
For Labeled Safety Lockout Hasps | |
5 Pk. |