Learn More
Brady™ Aluminum Alloy Labeled Safety Lockout Hasps
A combination of lockout and tagout.
Marca:  Brady™ 265393
Codice prodotto. 15623527
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Allow a single employee to lock out and service equipment without having separate hasps and tags
  • Use permanent or non-permanent markers pens to write on the labels
Specifica
Specifica
Labeled Safety Lockout Hasps
Anodized Aluminum Alloy
8 mm
For Labeled Safety Lockout Hasps
5 Pk.
Red
4.7 mm
NE PAS FAIRE FONCTIONNER
184.1 mm
76.2 mm