Learn More
Brady™ Aluminum Alloy Labeled Safety Lockout Hasps
A combination of lockout and tagout.
Marca:  Brady™ 265390
Codice prodotto. 15693517
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Allow a single employee to lock out and service equipment without having separate hasps and tags
  • Use permanent or non-permanent markers pens to write on the labels
Specifica
Specifica
Labeled Safety Lockout Hasps
Red
4.7 mm
Do Not Operate
184.1 mm
76.2 mm
DO NOT OPERATE LOCKOUT HASP RED/ALU PK5
Anodized Aluminum Alloy
8 mm
For Labeled Safety Lockout Hasps
5 Pk.