Learn More
Nickel Electro™ Bacini di alluminio con coperchio
Made of durable aluminum, these Nickel Electro™ Aluminum Basins with Lid are ideal in laboratory environments.
Marca: Nickel Electro™ 649
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- For coal moisture determination
- Flat, bottom aluminum basin with lid
Specifica
Piatto | |
Alluminio | |
Bacinella | |
Lid | |
35 mm |
13 mL | |
Round | |
Per la determinazione dell'umidità del carbone | |
14 mm |
Titolo del prodotto
Nickel Electro™ Bacini di alluminio con coperchio > Capacity: 13mL