Learn More
Brady™ Blank Safety Lockout Hasps
Combine these blank hasps with your own customized labels.
Marca: Brady™ 225196
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Aluminum
- 6 padlocks can be applied
Specifica
Blank Safety Lockout Hasps | |
Silver | |
4.7 mm | |
For Blank Safety Lockout Hasps | |
5 Pk. |
225196 | |
Aluminum | |
8 mm | |
184.1 mm | |
76.2 mm |