Learn More
Brady™ Blank Safety Lockout Hasps
Combine these blank hasps with your own customized labels.
87.05€ - 103.00€
Specifica
Product Type | Blank Safety Lockout Hasps |
---|---|
Materiale | Aluminum |
Profondità (sistema metrico) | 4.7 mm |
Diametro (sistema metrico) maniglione | 8 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | For Blank Safety Lockout Hasps |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15663517
|
Brady™
225198 |
Green | N/A | ||||||
11791316
|
Brady™
225198 |
Green |
87.05€
1 confezione |
Spedizione stimata: 17-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11771316
|
Brady™
225196 |
Silver |
87.05€
1 confezione |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15653517
|
Brady™
225196 |
Silver | N/A | ||||||
11791326
|
Brady™
265399 |
Red |
87.05€
1 confezione |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15633527
|
Brady™
265399 |
Red | N/A | ||||||
Descrizione
- Aluminum
- 6 padlocks can be applied
Specifica
Blank Safety Lockout Hasps | |
4.7 mm | |
For Blank Safety Lockout Hasps | |
5 Pk. |
Aluminum | |
8 mm | |
184.1 mm | |
76.2 mm |