Learn More
Brady™ Blank Safety Lockout Hasps
Combine these blank hasps with your own customized labels.
Marca: Brady™ 265399
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Aluminum
- 6 padlocks can be applied
Specifica
Blank Safety Lockout Hasps | |
Red | |
4.7 mm | |
For Blank Safety Lockout Hasps | |
5 Pk. | |
76.2 mm |
265399 | |
Aluminum | |
8 mm | |
184.1 mm | |
−30° to +175°C |