Learn More
Brady™ Blank Safety Lockout Hasps
Combine these blank hasps with your own customized labels.
Marca: Brady™ 225198
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Aluminum
- 6 padlocks can be applied
Specifica
Blank Safety Lockout Hasps | |
Green | |
4.7 mm | |
For Blank Safety Lockout Hasps | |
5 Pk. |
225198 | |
Aluminum | |
8 mm | |
184.1 mm | |
76.2 mm |