Learn More
Rogo Sampaic™ Piattaforma elevatrice da laboratorio in alluminio
Marca:  Rogo Sampaic™ FCD001
Codice prodotto. 11737265
  • 153.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 07-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Alluminio anodizzato
65 mm
Supporto telescopico da banco
1 Ea.
Titolo del prodotto
Rogo Sampaic™ Piattaforma elevatrice da laboratorio in alluminio > Height: 65mm