Learn More
Aluminum lump, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11376777
Aluminum lump, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11376777
1 kg
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11376777
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010092.A1
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Form: Approx. 17g/lump
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7429-90-5
Formula molecolare Al
Molecular Weight (g/mol) 26.98
Numero MDL MFCD00134029
InChI Key XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC Name aluminium
SMILES [Al]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum
Colore Silver
Aspetto Silver-colored lump
Intervallo percentuale saggio 99.5% (Metals basis)
Quantità 1 kg
Odore Odorless
Forma Lump
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZ16G015 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number010092.A7,010092.A1,010092.30
Numero di lottoH25X007 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number010092.A7,010092.A1,010092.30
Numero di lottoN17H031 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number010092.A7,010092.A1,010092.30
Numero di lottoX26H055 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number010092.A7,010092.A1,010092.30
Numero di lottoJ18M57 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number010092.A7,010092.A1,010092.30
Titolo del prodotto
Aluminum lump, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >