Learn More
Brady™ Aluminum with Polyester Overlaminate Radioactive Transport Sign
Marca:  Brady™ 811671
Codice prodotto. 11720993
  • 36.25€ / Pezzo
Spedizione stimata: 18-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Class 7 : Radioactive substances
1 Ea.
Used for indoor and outdoor safety signs
0.271 mm
-40 °C-140 °C
English
Radioactive Transport Sign
Aluminum, Polyester
Aluminum with Polyester Overlaminate
297 mm
297 mm
Diamond
Radioactive II Content: Activity: Transport Index 7
Black on White