Learn More
Brady™ Aluminum with Polyester Overlaminate Radioactive Transport Sign
34.70€ - 36.25€
Specifica
Materiale | Aluminum, Polyester |
---|---|
Quantità | 1 Ea. |
Descrizione | Aluminum with Polyester Overlaminate |
Da utilizzare con (applicazione) | Used for indoor and outdoor safety signs |
Altezza (sistema metrico) | 297 mm |
Codice del prodotto | Marca | Testo visualizzato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Testo visualizzato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11770993
|
Brady™
811677 |
Radioactive substances 7C III | N/A | ||||||
11720993
|
Brady™
811671 |
Radioactive II Content: Activity: Transport Index 7 |
36.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Aluminum, Polyester | |
Aluminum with Polyester Overlaminate | |
297 mm | |
297 mm | |
English |
1 Ea. | |
Used for indoor and outdoor safety signs | |
0.271 mm | |
-40 °C-140 °C | |
Radioactive Transport Sign |