Learn More
Macherey-Nagel™ Piastra TLC fogli di alluminio Alugram SIL G/UV254
Separate non-volatile mixtures with unmodified standard silica layers for TLC (Thin-Layer Chromatography). Standard SIL G Silica Layers on Alugram™ Aluminum Sheets UV254 come in a variety of sizes.
43.83€ - 203.00€
Specifica
Dimensione particelle | 5 - 17 μm |
---|---|
Dimensione del poro | 60 Å |
Indicatore fluorescente | UV254 |
Volume dei pori | 0.75 ml/g |
Superficie specifica | ∽500 m2/g |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10517771
|
Macherey-Nagel™
818133 |
20 x 20 cm |
203.00€
pezzi 25 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10451193
|
Macherey-Nagel™
818131 |
4 x 8 cm |
43.83€
pezzi 50 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10756342
|
Macherey-Nagel™
818160 |
50 x 100 mm |
62.35€
pezzi 50 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Separate non-volatile mixtures with unmodified standard silica layers for TLC (Thin-Layer Chromatography). Standard SIL G Silica Layers on Alugram™ Aluminum Sheets UV254 come in a variety of sizes.
Alugram™ Aluminum Sheets for TLC- Pre-coated ready to use plates
- Broad range of plate sizes, surface coatings and backings
- Silica 60
- specific surface (BET) ∼ 500 m2/g
- Mean pore size 60 Å
- Specific pore volume 0.75 mL/g,
- Particle size 5–17 μm
- Standard grade
- For analytical plates 0.25 mm
- For preparative plates 0.5 and 1 mm
- For 2 mm preparative layers a slightly coarser material is used.
- Manganese activated zinc silicate with green fluorescence for short-wave UV (254 nm)
- Special inorganic fluorescent pigment with blue fluorescence for long-wave UV (366 nm)
- Highly polymeric products, which are stable in almost all organic solvents and resistant towards aggressive visualisation reagents
Specifica
5 - 17 μm | |
UV254 | |
∽500 m2/g |
60 Å | |
0.75 ml/g |
Titolo del prodotto
Macherey-Nagel™ Piastra TLC fogli di alluminio Alugram SIL G/UV254