Learn More
VACUUBRAND™ Aluminum Small KF Flanges With Hose Nozzle
Vacuum systems with small flanges require appropriate components for a consistent cross section of the connection from the system to the vacuum pump. Our small flange connections for diaphragm pumps, as well as elastic connection components, allow the integration of the pump into the vacuum distribution system.
22.70€ - 49.70€
Specifica
Da utilizzare con Solenoid-operated valves VV and VV C
Materiale Aluminum
Lunghezza complessiva (sistema metrico) 4 cm
Quantità 1 Each
Tipo Small KF Flange
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Diameter (Metric) Inside Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diameter (Metric) Inside Size Prezzo Quantità e disponibilità  
10738491
Vedere i documenti
VACUUBRAND™
20662521
40/8 mm 6 x 10 mm
49.70€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10587801
Vedere i documenti
VACUUBRAND™
20662500
10/6 mm 4 x 8 mm
22.70€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10558261
Vedere i documenti
VACUUBRAND™
20662511
16/10 mm 7 x 12 mm
24.20€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10622422
Vedere i documenti
VACUUBRAND™
20662517
25/10 mm 7 x 12 mm
30.50€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10672672
Vedere i documenti
VACUUBRAND™
20662518
25/12 mm 10 x 15 mm
32.80€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11980082
Vedere i documenti
VACUUBRAND™
20662512
25/8 mm 6 x 10 mm
32.60€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Solenoid-operated valves VV and VV C
4 cm
Small KF Flange
Aluminum
1 Each
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
VACUUBRAND™ Aluminum Small KF Flanges With Hose Nozzle