Learn More
Brady™ Aluminum Stickers with Polyester Overlaminate
36.25€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 7010 |
---|---|
Materiale | Aluminum, Polyester |
Quantità | 1 Ea. |
Descrizione | Aluminum with Polyester Overlaminate |
Da utilizzare con (applicazione) | Indoor and outdoor safety signs |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11710264
|
Brady™
227592 |
Black on Red |
36.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11770264
|
Brady™
227598 |
White on Red |
36.25€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
ISO 7010 | |
1 Ea. | |
Indoor and outdoor safety signs | |
0.271 mm | |
-40°C to 140°C | |
Flammable Gases 2 |
Aluminum, Polyester | |
Aluminum with Polyester Overlaminate | |
297 mm | |
297 mm | |
Rhomboid | |
Dangerous Goods Transport Label |