Learn More
Brady™ Aluminum Stickers with Polyester Overlaminate
Marca:  Brady™ 227592
Codice prodotto. 11710264
  • 36.25€ / Pezzo
Spedizione stimata: 30-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
ISO 7010
Aluminum, Polyester
Aluminum with Polyester Overlaminate
297 mm
297 mm
Rhomboid
Dangerous Goods Transport Label
ADR 2.1A-297*297-B7525
1 Ea.
Indoor and outdoor safety signs
0.271 mm
-40°C to 140°C
Flammable Gases 2
Black on Red
Titolo del prodotto
Brady™ Aluminum Stickers with Polyester Overlaminate > Color: black on red