Learn More
Fisherbrand™ Aluminum Weighing Boats, Pack of 100, Oil Free
Dishes for general-purpose weighing, dispensing, storage, food processing, evaporating or drying.
28.00€ - 90.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Forma del fondo | Round |
Monouso | Single-use |
Materiale | Aluminum |
Forma | Circular |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
30182871
![]() |
Fisherbrand™
120932FRF |
5 mL |
39.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 22-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
30182875
![]() |
Fisherbrand™
120930FRF |
70 mL |
90.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
30182878
![]() |
Fisherbrand™
120931FRF |
25 mL |
65.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
30182868
![]() |
Fisherbrand™
120935FRF |
42 mL |
28.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 22-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
30182874
![]() |
Fisherbrand™
120936FRF |
80 mL |
60.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
30182872
![]() |
Fisherbrand™
120937FRF |
140 mL |
70.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 22-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
30182870
![]() |
Fisherbrand™
HEA14521AFRF |
20 mL |
35.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
30182877
![]() |
Fisherbrand™
HEA14521BFRF |
34 mL |
36.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
30182876
![]() |
Fisherbrand™
HEA14521CFRF |
50 mL |
45.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
Descrizione
The Aluminum Weighing Boat may be used for general-purpose weighing, dispensing, storage, food processing, evaporating or drying.
- These sturdy yet lightweight boats feature a smooth, flat bottom for sample handling.
- Oil free
Passed through a rigorous, three-step cleansing process to remove forming oil or residue for more reliable weighing and moisture sample analysis.
- Processed and packaged in clean room environment
- Lot traceable
- Volume: 70 mL
- Dimensions: 2.8 x 0.7 in. (71 x 17 mm)
- Pack of 100
- Crinkle finish
- Thickness: 0.075 mm
- Certificates for Oil-Free Aluminum Boats available upon request
Specifica
Not Autoclavable | |
Single-use | |
Circular | |
Weighing Boat |
Round | |
Aluminum | |
Non-sterile |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Aluminum Weighing Boats, Pack of 100, Oil Free