Learn More
Cole-Parmer™ Piastra per pesatura in alluminio
Use these aluminum weighing dishes for microbalances, organic micro elementary and thermal analysis, and pharmaceutical applications. Micro Aluminum Weighing Dishes are compatible with most commercially available analyzers and micro balances.
85.05€ - 179.00€
Specifica
Forma del fondo | Flat |
---|---|
Monouso | Sì |
Materiale | Alluminio |
Tipo | Piastra per pesatura |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Microbalances, Organic Micro Elementary and Thermal Analysis, and Pharmaceutical Use |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11857232
|
Cole-Parmer™
01019-01 |
1.12 mL | Rettangolo |
85.05€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11877232
|
Cole-Parmer™
01019-03 |
0.035 mL | Round |
179.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 23-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11867232
|
Cole-Parmer™
01019-07 |
0.35 mL | Round |
107.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
Descrizione
- Packaged in easy-to-use plastic containers for storage and dispensing
- Oil-free and non-coated
- Disposable
Specifica
Flat | |
Alluminio | |
Microbalances, Organic Micro Elementary and Thermal Analysis, and Pharmaceutical Use |
Sì | |
Piastra per pesatura |
Titolo del prodotto
Cole-Parmer™ Piastra per pesatura in alluminio