Learn More
Aluminum wire, 1.0mm (0.04in) dia, annealed, 99+% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11311718
Aluminum wire, 1.0mm (0.04in) dia, annealed, 99+% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11311718
10 m
Click to view available options
Quantità:
10 m
250 m
50 m
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11311718
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011064.G6
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Form: Approx. 2.1g/m; Temper: soft
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7429-90-5
Formula molecolare Al
Molecular Weight (g/mol) 26.98
Numero MDL MFCD00134029
InChI Key XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum
Colore Silver
Nota nome Annealed
Aspetto Silver-colored wire
Intervallo percentuale saggio 99+% (Metals basis)
Quantità 10 m
IUPAC Name aluminum
Odore Odorless
Forma Wire
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoX15K045 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/10/2024 Catalog Number011064.H2,011064.G6,011064.H7
Numero di lottoW30K001 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/10/2024 Catalog Number011064.H2,011064.G6,011064.H7
Numero di lottoU29K013 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/09/2024 Catalog Number011064.H2,011064.G6,011064.H7
Numero di lottoS24K017 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data04/07/2024 Catalog Number011064.H2,011064.G6,011064.H7
Numero di lottoS05K058 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/06/2024 Catalog Number011064.H2,011064.G6,011064.H7
Titolo del prodotto
Aluminum wire, 1.0mm (0.04in) dia, annealed, 99+% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >