Learn More
AM580, MedChemExpress
MedChemExpress AM580 is a selective RARα agonist with IC50 and EC50 of 8 nM and 0.36 nM, respectively.
Marca:  Medchem Express HY-10475
Encompass_Preferred
Codice prodotto. 16456707
  • 91.80€ / 5mg
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
AM580 is a selective RARα agonist with IC50 and EC50 of 8 nM and 0.36 nM, respectively.
Specifica
Specifica
AM580
White
C22H25NO3
CD336 NSC608001 Ro 40-6055
CC(CC1)(C)C2=C(C=CC(C(NC3=CC=C(C(O)=O)C=C3)=O)=C2)C1(C)C
351.44
Research
Cancer-programmed cell death
102121-60-8
Research
5 mg
DMSO : ≥ 45 mg/mL (128.04 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
351.44
99.46%
Solid
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Research purposes only