Learn More
AM580, MedChemExpress
MedChemExpress AM580 is a selective RARα agonist with IC50 and EC50 of 8 nM and 0.36 nM, respectively.
91.80€ - 567.00€
Specifica
CAS | 102121-60-8 |
---|---|
Formula molecolare | C22H25NO3 |
Molecular Weight (g/mol) | 351.44 |
Percent Purity | 99.46% |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16480347
|
Medchem Express
HY-10475 |
50 mg |
567.00€
50mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16456707
|
Medchem Express
HY-10475 |
5 mg |
91.80€
5mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16433998
|
Medchem Express
HY-10475 |
10 mg |
137.70€
10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
AM580 is a selective RARα agonist with IC50 and EC50 of 8 nM and 0.36 nM, respectively.Specifica
102121-60-8 | |
C22H25NO3 | |
351.44 | |
99.46% |
Sicurezza e movimentazione
H302∣H315∣H319∣H335
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.