Learn More
AM580, MedChemExpress
MedChemExpress AM580 is a selective RARα agonist with IC50 and EC50 of 8 nM and 0.36 nM, respectively.
Marca:  Medchem Express HY-10475
Encompass_Preferred
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 16456707
  • 91.80€ / 5mg
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
AM580 is a selective RARα agonist with IC50 and EC50 of 8 nM and 0.36 nM, respectively.
Spezifikation
Spezifikation
AM580
White
C22H25NO3
CD336 NSC608001 Ro 40-6055
CC(CC1)(C)C2=C(C=CC(C(NC3=CC=C(C(O)=O)C=C3)=O)=C2)C1(C)C
351.44
Research
Cancer-programmed cell death
102121-60-8
Research
5 mg
DMSO : ≥ 45 mg/mL (128.04 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
351.44
99.46%
Solid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
Research purposes only