Learn More
Fisherbrand™ Contenitori in vetro a imboccatura larga, color ambra, con tappi in polipropilene bianco
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 ml
120 mL
250 mL
500 mL
950 mL
Quantità:
12
24
36
60
84
180
Descrizione
- L'imboccatura larga li rende ideali come flaconi generici per materiali solidi
- Il colore ambrato protegge dalle radiazioni ultraviolette e ne consente l'uso con solidi fotosensibili
- Questi contenitori ambrati sono i classici flaconi per vitamine e vengono spesso impiegati nelle confezioni farmaceutiche
- Agevole trasferimento del contenuto
- Buona resistenza agli urti e adattabilità
- I tappi possono essere nuovamente fusi dopo la realizzazione
- Il rivestimento interno è realizzato in vinile applicato a carta rivestita in polietilene ad alta densità e laminato sul cartone
Vantaggi della Greener Choice
- I vantaggi per l'ambiente includono:
- Riciclabile
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 120 mL |
Colore | Amber |
Diametro collo esterno (sistema metrico) | 35 mm |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 25 mm |
Altezza (sistema metrico) con chiusura | 98 mm |
Materiale | Glass (Type 3) |
Quantità | 24 |
Colore chiusura | Bianco |
Finitura collo | 38-400 |
Closure Included | Sì |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Contenitori in vetro a imboccatura larga, color ambra, con tappi in polipropilene bianco >