Learn More
Amberlyst™ A-21, ion-exchange resin, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10052800
Amberlyst™ A-21, ion-exchange resin, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10052800
250 g, Plastic bottle
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Codice prodotto. 10052800
Marca: Thermo Scientific Acros 202172500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ion exchange resin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9049-93-8
Numero MDL MFCD00145842
Specifica
Materiale o nome chimico Amberlyst™ A-21
Forma fisica Beads
Dimensione particelle Particle size analysis: uniformity coefficient: <1.80, harmonic mean size: 0.490 to 0.690mm,% <0.300mm: <1.0%,%>1.180mm: <2.0%
Imballaggio Plastic bottle
Capacità totale volume (free base):> 1.30 eq/L
Capacità di ritenzione dell'acqua (free base): 52.0 to 62.0%
Fieser 06,302; 07,182; 08,263
Colore Brown
Indice di Merck 10, 381
Quantità 250 g
Identificativo prodotto
  • Amberlyst]TS A-21 ion-exchange resin
Titolo del prodotto
Amberlyst™ A-21, ion-exchange resin, Thermo Scientific Chemicals >