Learn More
Cytiva Sistema di etichettatura e rilevazione degli acidi nucleici Amersham™ ECL™ Direct
Per una rilevazione facile e veloce di quantità di target medio-alti. Il sistema di marcatura e rilevazione dirette di acido nucleico Cytiva Life Sciences™ Amersham™ ECL™ si basa sulla marcatura diretta di sonde DNA e RNA con perossidasi del rafano (HRP) in una reazione chimica semplice della durata di 20 minuti
Marca: Cytiva RPN2105
Includes: 45-000-922 e 45-000-923: Reagente di marcatura, crosslinker, DNA di controllo, agente bloccante, reagenti di rilevazione ECL e tampone di ibridazione oro ECL
Descrizione
- Direct probe labeling in a 10 min reaction, 1 h from hybridization to detection with ECL Direct, Hybond N+, and Hyperfilm ECL.
- Eliminates handling, waste, and regulatory issues associated with the use of radioactivity.
- No need to strip blots before reprobing.
- For fast and easy detection of medium- to high-target amounts in applications such as colony/plaque screens, dot blots, and PCR product analyses.
- Consistent results combining strong signals with very low backgrounds.
Specifica
Da 2 ° a 8 °C | |
Marcatura di reagenti, crosslinker, DNA di controllo, agente bloccante, reagenti di rilevazione ECL e tampone di ibridazione oro ECL | |
For 4000 cm2 membrane |
Filtri di colonie o placche, immunoblot e analisi dei prodotti PCR | |
Detection Reagents | |
20 min. |
GEH001 Western blot
Dimensione file: 2.6 MB
Titolo del prodotto
Cytiva Sistema di etichettatura e rilevazione degli acidi nucleici Amersham™ ECL™ Direct > Detection Reagent; For 4000cm2 membrane