Learn More
Cytiva Sistema di etichettatura e rilevazione degli acidi nucleici Amersham™ ECL™ Direct
Per una rilevazione facile e veloce di quantità di target medio-alti. Il sistema di marcatura e rilevazione dirette di acido nucleico Cytiva Life Sciences™ Amersham™ ECL™ si basa sulla marcatura diretta di sonde DNA e RNA con perossidasi del rafano (HRP) in una reazione chimica semplice della durata di 20 minuti
Marca:  Cytiva RPN3001
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10554205
  • 2024.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Includes: 45-000-922 e 45-000-923: Reagente di marcatura, crosslinker, DNA di controllo, agente bloccante, reagenti di rilevazione ECL e tampone di ibridazione oro ECL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
    • Direct probe labeling in a 10 min reaction, 1 h from hybridization to detection with ECL Direct, Hybond N+, and Hyperfilm ECL.
    • Eliminates handling, waste, and regulatory issues associated with the use of radioactivity.
    • No need to strip blots before reprobing.
    • For fast and easy detection of medium- to high-target amounts in applications such as colony/plaque screens, dot blots, and PCR product analyses.
    • Consistent results combining strong signals with very low backgrounds.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
2°C to 8°C
DNA labeling reagent (2 x 0.5mL); Glutaraldehyde solution (2 x 0.5mL); Water (2 x 1.0mL); l Hind III control DNA 10μg/mL (2 x 0.1mL); Gold hybridization buffer (2 x 500mL); Blocking agent (2 x 25g); ECL detection reagent 1 (2 x 125mL); ECL detection reagent 2 (2 x 125mL)
Labels 10 μg Nucleic Acid
Colony or plaque screens, dot blots and PCR product analyses
Labeling and Detection System
20 min.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
SDS
Documenti
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Cytiva Sistema di etichettatura e rilevazione degli acidi nucleici Amersham™ ECL™ Direct > Labeling and Detection System; For labeling 10μg