Learn More
Cytiva Membrane Amersham™ Hybond™
Unsupported 100% pure nitrocellulose membrane validated for use with all ECL Western and protein blotting applications
Marca: Cytiva RPN82D
Dettagli aggiuntivi : CAS : 9004-70-0 Peso : 0.01500kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Descrizione
- Excellent sensitivity, resolution and low background for all labeling and detection systems: radioactive, nonradioactive and chromogenic
- Packaging features include interleaf on both sides of the membrane and airtight resealable bag with marking spot
- Pore size: 0.2μm and 0.45μm
- Discs are also available
Specifica
8.2cm | |
82 mm | |
Disco | |
0.45μ m |
Blotting di proteine | |
50 dischi | |
Nitrocellulosa |
Sicherheit und Handhabung
- Pericolo
Gefahrenkategorie
- Solido infiammabile Categoria 1
- Solido infiammabile Categoria 2
Gefahrenhinweis
- H228-Solido infiammabile.
Sicherheitshinweis
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose