Learn More
Cytiva Membrane Amersham™ Hybond™
Unsupported 100% pure nitrocellulose membrane validated for use with all ECL Western and protein blotting applications
140.00€ - 440.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Protein blotting |
---|---|
Materiale | Nitrocellulose |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Formato | Dimensione del poro | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Formato | Dimensione del poro | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11798308
|
Cytiva
RPN132D |
13.2cm dia. | Disc | 0.45 μm | 50 Discs |
440.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
11758398
|
Cytiva
RPN82D |
8.2cm | Disco | 0.45μ m | 50 dischi |
291.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
11738388
|
Cytiva
RPN78D |
7 x 8cm | Sheet | 0.45 μm | 50 Sheets |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10792237
|
Cytiva
RPN3032D |
30cm x 3m | Roll | 0.2 μm | 1 Roll |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
- Excellent sensitivity, resolution and low background for all labeling and detection systems: radioactive, nonradioactive and chromogenic
- Packaging features include interleaf on both sides of the membrane and airtight resealable bag with marking spot
- Pore size: 0.2μm and 0.45μm
- Discs are also available
Specifica
Protein blotting | |
Nitrocellulose |