Learn More
Cytiva Membrane Amersham™ Hybond™ -N+
Membrane in nylon a carica positiva per l'uso nel rilevamento in chemiluminescenza e chemifluorescenza radioattiva e non radioattiva
Marca: Cytiva RPN2222B
212.80 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21973" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Pore size of 0.45μm with retention of nucleic acids >50bp
- Binding capacity for nucleic acids 600μg/cm2
- Suitable for high-density arrays
- Excellent sensitivity in conventional Southern blotting
- Nucleic acid samples may be fixed by UV or baking
- Not suitable for alkali blotting and fixation
Specifica
22.2 cm | |
Southern blots; UV fixation | |
Not Applicable | |
Sheet | |
22.2 x 22.2 cm |
22.2 cm | |
Up to 600μg/cm2 | |
10 Sheets | |
Nylon, Positively Charged |