Learn More
Cytiva Membrane Amersham™ Hybond™ -N+
Membrane in nylon a carica positiva per l'uso nel rilevamento in chemiluminescenza e chemifluorescenza radioattiva e non radioattiva
224.00€ - 599.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Southern blots; UV fixation |
---|---|
Capacità di legame | Up to 600μg/cm2 |
Materiale | Nylon, Positively Charged |
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Quantità | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Quantità | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11718308
|
Cytiva
RPN1210B |
12 x 10 cm | 20 Sheets | Not Applicable |
442.00€
pezzi 20 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10320175
|
Cytiva
RPN203B |
20 cm x 3 m | 1 rotolo | Non pertinente |
521.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
11778358
|
Cytiva
RPN2222B |
22.2 x 22.2 cm | 10 Sheets | Not Applicable | N/A | ||||||
10506125
|
Cytiva
RPN303B |
30 cm x 3 | 1 rotolo | Non pertinente |
599.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10025324
|
Cytiva
RPN3050B |
30 x 50 cm | 5 Sheets | Not Applicable | N/A | ||||||
11748388
|
Cytiva
RPN82B |
Not Applicable | 50 Discs | 82 mm |
428.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11708308
|
Cytiva
RPN119B |
11.9 x 7.8 cm | 50 Sheets | Not Applicable |
593.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11758318
|
Cytiva
RPN1510B |
15 x 10 cm | 20 Sheets | Not Applicable |
485.00€
pezzi 20 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11708328
|
Cytiva
RPN1520B |
15 x 20 cm | 10 Sheets | Not Applicable |
581.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 07-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11728338
|
Cytiva
RPN2020B |
20 x 20 cm | 10 Sheets | Not Applicable |
504.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11738328
|
Cytiva
RPN1782B |
Not Applicable | 50 Gridded Discs | 82 mm | N/A | ||||||
Descrizione
- Pori di 0.45μ m con ritenzione di acidi nucleici >50 bp
- Capacità legante per acidi nucleici 600μ g/cm2
- Per array ad alta densità
- Massima sensibilità in Southern blotting convenzionale
- I campioni di acidi nucleici possono essere fissati mediante UV o cottura
- Non adatte per blotting e fissaggio di alcali
Specifica
Southern blots; UV fixation | |
Up to 600μg/cm2 | |
Nylon, Positively Charged |
Titolo del prodotto
Cytiva Membrane Amersham™ Hybond™ -N+