Learn More
Cytiva Membrane Amersham™ Hybond™ in PVDF: Rotoli
Per applicazioni di Western blotting che necessitano di stripping e reprobing. Membrane in PVDF Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hybond™: I rotoli sono membrane in PVDF idrorepellenti.
Marca:  Cytiva 10600021
372.12 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15239814
  • 464.00€ / 1 rotolo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Ideal for Western blotting applications where stripping and reprobing are necessary. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hybond™ PVDF Membranes: Rolls are hydrophobic PVDF membranes.
Supplied in rolls.
  • Hydrophobic PVDF membranes
  • Small pore size eliminates blow-through and increases protein binding over a wide range of molecular weights
Amersham Hybond 0.2μm
  • Compatible with a range of solvents used for rapid destaining
  • Amersham Hybond SEQ 0.2μm
    • Specifically designed for protein sequencing applications and solid phase amino acid analysis
    • Offers excellent blotting for proteins Mr<20,000
    Amersham Hybond LFP 0.2μm
    • Specifically optimized for fluorescence detection in Western blotting applications
    • Provides low background fluorescence, resulting in high sensitivity
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Specifica
    Compatibili con un’ampia gamma di solventi utilizzati per la decolorazione rapida
    Rotolo
    0.2 μm
    Amersham Hybond
    363 to 430 μg IgG/cm2 (Incubation Method), 167 to 199 μg BSA/cm2 (Incubation Method)
    PVDF
    4 m x 260 mm
    0.2μ m
    Suggerimenti di prodotto
    Suggerimenti di prodotto
    Videos
    SDS Documenti
    Titolo del prodotto
    Cytiva Membrane Amersham™ Hybond™ in PVDF: Rotoli > 0.2um; Roll; 26cm x 4m; Compatible with a range of solvents used for rapid destaining