Learn More
Cytiva Amersham™ Hyperfilm™ MP
Da usare in processori automatici o manualmente in serbatoi e vassoi utilizzando gli sviluppatori e i fissatori di pellicole a raggi X più comuni. Cytiva Amersham™ Hyperfilm™ MP è un'ottima pellicola multifunzione realizzata su base trasparente rivestita su entrambi i lati con un'emulsione fotografica protetta da uno strato antigraffio.
Marca: Cytiva 28-9068-42
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- High sensitivity for low concentration targets
- Optimized for direct and indirect autoradiography with 3H, 14C, 32P, 33P, 35S, 125I
- Clear background for excellent contrast and improved band visibility.
- Publication-quality images
- High resolution at an economical price
- Easy to use
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
5 x 7 pollici (12.7 x 17.8 cm) | |
Rilevamento di 3H, 14C, 32P, 33P, 35S, 125I in autoradiografia diretta o indiretta, 32P, 33P, 125I in southern, northern e western blot; 32S, 33P, 350P nel sequenziamento, schermografia di 3H, 14C e 35S | |
50 fogli/scatola |