Learn More
Cytiva Amersham™ Hyperfilm™ MP
Da usare in processori automatici o manualmente in serbatoi e vassoi utilizzando gli sviluppatori e i fissatori di pellicole a raggi X più comuni. Cytiva Amersham™ Hyperfilm™ MP è un'ottima pellicola multifunzione realizzata su base trasparente rivestita su entrambi i lati con un'emulsione fotografica protetta da uno strato antigraffio.
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Rilevamento di 3H, 14C, 32P, 33P, 35S, 125I in autoradiografia diretta o indiretta, 32P, 33P, 125I in southern, northern e western blot; 32S, 33P, 350P nel sequenziamento, schermografia di 3H, 14C e 35S |
---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10627265
|
Cytiva
28-9068-46 |
8 x 10 pollici (20.3 x 25.4 cm) | 100 fogli/scatola |
N/A
|
N/A | ||||
10742837
|
Cytiva
28-9068-45 |
8 x 10 pollici (20.3 x 25.4 cm) | 50 fogli/scatola |
N/A
|
N/A | ||||
10034944
|
Cytiva
28-9068-42 |
5 x 7 pollici (12.7 x 17.8 cm) | 50 fogli/scatola |
N/A
|
N/A | ||||
10094984
|
Cytiva
28-9068-44 |
7.1 x 9.5 pollici (18 x 24 cm) | 100 fogli/scatola |
N/A
|
N/A | ||||
10218674
|
Cytiva
28-9068-43 |
7.1 x 9.5 pollici (18 x 24 cm) | 50 fogli/scatola |
N/A
|
N/A | ||||
10084764
|
Cytiva
28-9068-50 |
7.1 x 9.5 pollici (18 x 24 cm) | 50 fogli/scatola |
N/A
|
N/A | ||||
Descrizione
- Alta sensibilità per target con bassa concentrazione
- Ideale per l’autoradiografia diretta e indiretta con 3H, 14C, 32P, 33P, 35S, 125I
- Sfondo chiaro per un eccellente contrasto e una migliore visibilità delle bande.
- Immagini di qualità da pubblicazione.
- Alta risoluzione a un costo economico
- Facile da usare
Specifica
Rilevamento di 3H, 14C, 32P, 33P, 35S, 125I in autoradiografia diretta o indiretta, 32P, 33P, 125I in southern, northern e western blot; 32S, 33P, 350P nel sequenziamento, schermografia di 3H, 14C e 35S |