Learn More
Cytiva Membrane in nitrocellulosa Amersham™ Protran™ NC: Rotoli
Use this versatile nitrocellulose membrane for excellent binding affinity for small proteins and peptides, as well as nucleic acids. Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulose Membranes: Rolls offer excellent sensitivity, resolution, and low background.
Marca:  Cytiva 10600005
368.60 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24363" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15289794
  • 388.00€ / 1 rotolo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Use this versatile nitrocellulose membrane for excellent binding affinity for small proteins and peptides, as well as nucleic acids. Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulose Membranes: Rolls offer excellent sensitivity, resolution, and low background.
Packed in rolls.
  • 100% pure nitrocellulose
  • High affinity for proteins
  • Blocking ability
  • Compatible with a range of detection methods, including chemiluminescent, chromogenic, and fluorescent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
4 m
Western blots, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods
100% Pure Nitrocellulose
20 cm
Roll
0.1 μm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Amersham Protran
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Titolo del prodotto
Cytiva Membrane in nitrocellulosa Amersham™ Protran™ NC: Rotoli > 0.1um; Roll; 20cm x 4m