Learn More
Cytiva Amersham™ Protran™ Supported NC Nitrocellulose Membranes: Sheets
Provides exceptional handling characteristics, allowing reprobing
Marca:  Cytiva 10600052
Codice prodotto. 15249834
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Individual sheets.
  • Membranes consist of nitrocellulose supported by an inert polyester nonwoven material within the membrane
  • The support does not affect transfer conditions or results
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
20 cm
10/Pk.
Nitrocellulose, Inert Polyester
20 cm
Sheet
0.45 μm