Learn More
Cytiva Amersham™ Protran™ Supported NC Nitrocellulose Membranes: Sheets
Provides exceptional handling characteristics, allowing reprobing
113.98€ - 468.00€
Product Code | Brand | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Dimensione del poro | Quantità | Price | Quantity & Availability | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Dimensione del poro | Quantità | Price | Quantity & Availability | ||
15219824
|
Cytiva
10600037 |
60 cm | 30 cm | 0.2 μm | 5/Pk. |
439.00€
5 fogli |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15239834
|
Cytiva
10600051 |
20 cm | 20 cm | 0.45 μm | 25/Pk. |
468.00€
25 fogli |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15259834
|
Cytiva
10600053 |
20 cm | 20 cm | 0.2 μm | 25/Pk. |
448.00€
25 fogli |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15269834
|
Cytiva
10600054 |
20 cm | 20 cm | 0.2 μm | 10/Pk. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15249834
|
Cytiva
10600052 |
20 cm | 20 cm | 0.45 μm | 10/Pk. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15209874
|
Cytiva
10600099 |
9 cm | 8 cm | 0.2 μm | 25/Pk. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Description
Individual sheets.
- Membranes consist of nitrocellulose supported by an inert polyester nonwoven material within the membrane
- The support does not affect transfer conditions or results
Specifications
Sheet | |
Nitrocellulose, Inert Polyester |